Acide 3,5-diaminobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLE15796862-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15796862-100G
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 546 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 239…242 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007807
Numéro CAS: 535-87-5
Merck Index: 13,02997
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité