L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide N-méthylanthranilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-(Methylamino)benzoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41325.0100
8.41325.0100EA 685 EUR InStock
8.41325.0100
Acide N-méthylanthranilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide N-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 172
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002424
Numéro CAS: 119-68-6
EINECS: 204-343-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.20 g/l (20 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité