Acide 4-méthylaminobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLEM30597436EA 0 EUR InStock
MOLEM30597436
Acide 4-méthylaminobenzoïque
Acide 4-méthylaminobenzoïque
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159 °C
Numéro CAS: 10541-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité