Acide 2-nitrobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15557400EA 65.1 EUR InStock
EHERC15557400
Acide 2-nitrobenzoïque
Acide 2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Densité: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007137
Numéro CAS: 552-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité