Acide 3-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Nitrobenzoic acid
128455000 128450051 128451000
ACRO128455000EA 61.9 EUR InStock
ACRO128455000 ACRO128450051 ACRO128451000
Acide 3-nitrobenzoïque 99%
Acide 3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…143 °C
Densité: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007251
Numéro CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow or light green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité