Acide 4-nitrobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15557600EA 67 EUR InStock
EHERC15557600
Acide 4-nitrobenzoïque
Acide 4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 62-23-7
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité