Acide 6-nitro-m-anisique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
334930050 334930250
ACRO334930050EA 45.1 EUR InStock
ACRO334930050 ACRO334930250
Acide 6-nitro-m-anisique 97%
Acide 6-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 125…130 °C
Numéro MDL: MFCD00151836
Numéro CAS: 1882-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité