Acide 6-nitro-m-anisique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06 L13346.14
L13346.06EA 23.5 EUR InStock
L13346.06 L13346.14
Acide 6-nitro-m-anisique ≥97%
Acide 6-nitro-m-anisique
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151836
Numéro CAS: 1882-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité