Acide 5-nitrosalicylíque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 22.2 EUR InStock
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
Acide 5-nitrosalicylíque 99%
Acide 5-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007338
Numéro CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 12,06730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité