Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01945.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01945.50 MAYBSB01945.1 MAYBSB01945EA
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 234…235 °C
Numéro MDL: MFCD00007110
Numéro CAS: 619-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité