Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H29194.03EA 45.6 EUR InStock
H29194.03 H29194.09
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 610-37-7
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD00017566
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017566
Numéro CAS: 610-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité