Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
RH00465 RH00465DA RH00465EA RH00465EE
MAYBRH00465EA 0 EUR InStock
MAYBRH00465 MAYBRH00465DA MAYBRH00465EA MAYBRH00465EE
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017566
Numéro CAS: 610-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité