Acide 2,4-dinitrobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12783400EA 74.4 EUR InStock
EHERC12783400
Acide 2,4-dinitrobenzoïque
Acide 2,4-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Densité: 1,672 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017006
Numéro CAS: 610-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité