Acide 3,4-dinitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO408700050EA 60.1 EUR InStock
ACRO408700050
Acide 3,4-dinitrobenzoïque 99%
Acide 3,4-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Numéro MDL: MFCD00007255
Numéro CAS: 528-45-0
Merck Index: 13,03303
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité