Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-dinitrobenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12783600EA 70.7 EUR InStock
EHERC12783600
Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Acide 3,5-dinitrobenzoïque


Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Densité: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007253
Numéro CAS: 99-34-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité