Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoïqueAcide 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque
MOLE14125911-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14125911-100G
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Formule: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Point de fusion: 170…174 °C
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité