Aiguilles Admix, BD Nokor™
Fournisseur: BD Medical
300780 300779
BDAM300780EA 55.9 EUR InStock
BDAM300780 BDAM300779
Aiguilles Admix, BD Nokor™
Aiguilles pour seringues
The BD Nokor™ Admix Needles are single-use medical devices used for the aspiration of fluids from vials and ampoules. These needles are not intended for skin injections.
  • Vented point design features a cannula side port
  • Design allows fluid placement on the container sidewall during reconstitution, helping reduce foaming or spray
  • Sterile, single-use design
The BD Nokor™ Admix needles has a cannula side port to place fluid on the sidewall of a container during reconstitution that helps reduce foaming or spray of powdered medication.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité