L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aiguilles de remplissage universelles
Fournisseur: BD Medical
305211 305181 303129 303129UK
BDAM305211EA 80.3 EUR InStock
BDAM305211 BDAM305181 BDAM303129 BDAM303129UK
Aiguilles de remplissage universelles
Aiguilles pour seringues
BD blunt fill and blunt filter needles are specifically designed to reduce the risk of needlestick injuries during medication preparation.
  • The blunt fill needle is designed for vial access and available with a BD Luer-Lok™ connection
  • The blunt filter is designed for safe ampoule medication preparation
  • BD blunt fill needles have female luer fittings, which mate to male luer fittings
  • BD blunt filter needle has a 5-micron filter for particles such as glass and plastic fragments, for safer medication delivery
  • Natural rubber latex is not part of the material
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité