Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22474.03EA 50.2 EUR InStock
B22474.03 B22474.06
Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque ≥98%
Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 1019-52-9
Molecular Formula: C7H4N2O7
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 248-252°
MDL No.: MFCD00017000
Formule: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1019-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité