L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Noix, globulaires
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2360 2362 2363
USBE2360EA 11.6 EUR InStock
USBE2360 USBE2362 USBE2363
Noix, globulaires
Pinces Noix de serrage
Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
  • 35 mm Ø
  • For rods up to 13 mm Ø
  • Nickel plated hinged screws
Weight: 100 g
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité