Acide 2-éthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14758.22EA 122 EUR InStock
A14758.22 A14758.36 A14758.14
Acide 2-éthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2-éthoxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 134-11-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 174-175°/15mm
Beilstein Reference: 2691039
MDL No.: MFCD00002438
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 174…175 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1,105
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002438
Numéro CAS: 134-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité