Acide m-anisique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
152470250 152471000 152475000
ACRO152470250EA 32.6 EUR InStock
ACRO152470250 ACRO152471000 ACRO152475000
Acide m-anisique 98%
Acide m-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 170…172 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 103…108 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002499
Numéro CAS: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité