Acide 4-butoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21506.14 B21506.22
B21506.14EA 77.2 EUR InStock
B21506.14 B21506.22
Acide 4-butoxybenzoïque ≥98%
Acide 4-butoxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 1498-96-0
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 146-147° (C-N)
MDL No.: MFCD00002546
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…147 °C (C-Nematic)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002546
Numéro CAS: 1498-96-0
EINECS: 216-104-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité