Acide 4-dodécyloxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Dodecyloxy)benzoic acid
B22689.06 B22689.14
B22689.06EA 38 EUR InStock
B22689.06 B22689.14
Acide 4-dodécyloxybenzoïque ≥98%
Acide 4-dodécyloxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 2312-15-4
Molecular Formula: C19H30O3
Formula Weight: 306.45
Melting Point: 132-137°
Beilstein Reference: 2215914
Formule: C₁₉H₃₀O₃
MW: 306,45 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002543
Numéro CAS: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité