Acide 4-éthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12309.14 A12309.22 A12309.36
A12309.14EA 38.1 EUR InStock
A12309.14 A12309.22 A12309.36
Acide 4-éthoxybenzoïque ≥98%
Acide 4-éthoxybenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 619-86-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 2207349
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002545
Numéro CAS: 619-86-3
EINECS: 210-616-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité