Acide p-anisique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide 4-méthoxybenzoïqueAcide 4-anisique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.05971.0250EA 57.7 EUR InStock
8.05971.9030 8.05971.9999 8.05971.0250 8.05971.9025 8.05971.1000
Acide p-anisique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide p-anisique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
Merck Index: 13,00669
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité