Flacons de Woulff, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
247104401 247105406 247107304
SCOT247104401EA 220 EUR InStock
SCOT247104401 189-1110 SCOT247107304
Flacons de Woulff, DURAN®
Flacons Flacons de Woulff
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • With bottom tubulature NS 19/26
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Bottle with 3 grounded necks.
Certifications: DIN 12481.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité