Acide 4-propoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24958.06EA 33.7 EUR InStock
B24958.06 B24958.14
Acide 4-propoxybenzoïque ≥98%
Acide 4-propoxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 5438-19-7
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 2208387
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…147 °C
Densité: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013989
Numéro CAS: 5438-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité