Acide 3-méthoxysalicylíque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01658.06 L01658.14
L01658.06EA 26.2 EUR InStock
L01658.06 L01658.14
Acide 3-méthoxysalicylíque ≥98%
Acide 3-méthoxysalicylíque
Purity: 98+%
CAS No.: 877-22-5
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2209642
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002445
Numéro CAS: 877-22-5
EINECS: 212-888-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité