Acide 4-méthoxysalicylíque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
174240100 174240500
ACRO174240100EA 66.4 EUR InStock
ACRO174240100 ACRO174240500
Acide 4-méthoxysalicylíque 99%
Acide 4-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…159 °C
Numéro MDL: MFCD00002450
Numéro CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité