Échantillonneur d'eaux pluviales, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 219 EUR InStock
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Échantillonneur d'eaux pluviales, Nalgene®
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Certifications: EPA NPDES MSGP.
Attention: Not for oil and grease sample collection.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité