L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Metal hub needles
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 90025 90026 90027 90031 90032 90033 90038 90039 91038 91039 91022 7751-12 7748-09 91033 7748-03 7748-08 91023 7729-07 7747-01 7748-02 7748-12 7748-14 7751-07 7751-17 91025 7748-17 7748-18 7748-06 7729-10 91024 91014 7729-03 7748-07 91026 91017 91018 91020 91021 7729-02 7729-04 7729-05 7729-06 7729-08 7729-09 7729-01 7748-16 7748-04 7748-13 7749-05 7748-11 7748-19 7751-14 7749-02 7751-08 7751-09 7751-11 7751-13 7751-15 7751-16 7751-18 7751-19 7748-10 7749-01 7749-03 7749-04 7748-15 7748-05 7751-01 7747-02 7751-02 7751-03 7751-04 7751-05 7751-06 7751-10 7751-20 7751-21 7748-01 7748-20 91019 7730-02 91032 91015
HAMI90018EA 64.2 EUR InStock
HAMI90018 HAMI90019 HAMI90020 HAMI90021 613-0099 HAMI90023 HAMI90024 HAMI90025 HAMI90026 HAMI90027 HAMI90031 HAMI90032 HAMI90033 549-1241 549-1242 HAMI91038 HAMI91039 HAMI91022 HAMI7751-12 HAMI7748-09 HAMI91033 HAMI7748-03 HAMI7748-08 HAMI91023 HAMI7729-07 HAMI7747-01 HAMI7748-02 HAMI7748-12 HAMI7748-14 HAMI7751-07 HAMI7751-17 HAMI91025 HAMI7748-17 HAMI7748-18 HAMI7748-06 HAMI7729-10 HAMI91024 HAMI91014 HAMI7729-03 HAMI7748-07 HAMI91026 HAMI91017 HAMI91018 HAMI91020 HAMI91021 HAMI7729-02 HAMI7729-04 HAMI7729-05 HAMI7729-06 HAMI7729-08 HAMI7729-09 HAMI7729-01 HAMI7748-16 HAMI7748-04 HAMI7748-13 HAMI7749-05 HAMI7748-11 HAMI7748-19 HAMI7751-14 HAMI7749-02 HAMI7751-08 HAMI7751-09 HAMI7751-11 HAMI7751-13 HAMI7751-15 HAMI7751-16 HAMI7751-18 HAMI7751-19 HAMI7748-10 HAMI7749-01 HAMI7749-03 HAMI7749-04 HAMI7748-15 HAMI7748-05 HAMI7751-01 HAMI7747-02 HAMI7751-02 HAMI7751-03 HAMI7751-04 HAMI7751-05 HAMI7751-06 HAMI7751-10 HAMI7751-20 HAMI7751-21 HAMI7748-01 HAMI7748-20 HAMI91019 HAMI7730-02 HAMI91032 HAMI91015
Metal hub needles
Aiguilles pour seringues
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. The needles are 304 stainless steel. Custom needle lengths and point styles are available.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité