Kel-F® hub needles
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
90118 90121 90122 90123 90124 90125 90126 90138 90139 90518 90522 90526 90134 90539 7750-19 7752-09 90524 7746-10 7750-18 7746-11 90534 90120 7750-09 7750-11 7750-13 7746-07 7750-12 90521 90533 7750-04 90517 7746-06 90523 90516 90520 90528 90525 7746-02 7746-01 7746-03 7746-04 7746-05 7746-08 7746-09 7746-12 7750-23 7750-05 7750-02 7750-22 7750-01 7750-08 7750-15 7750-17 7750-21 7752-01 7752-02 7752-03 7752-04 7752-07 7752-05 7752-08 7752-11 7752-12 7752-13 7752-14 7752-15 7752-16 7752-17 7752-18 7752-19 7750-03 7750-07 7750-14 7750-16 7750-24 7750-20 90514
HAMI90118EA 120 EUR InStock
HAMI90118 HAMI90121 613-0102 HAMI90123 HAMI90124 HAMI90125 613-0115 613-0101 HAMI90139 HAMI90518 HAMI90522 HAMI90526 HAMI90134 HAMI90539 HAMI7750-19 HAMI7752-09 HAMI90524 HAMI7746-10 HAMI7750-18 HAMI7746-11 HAMI90534 HAMI90120 HAMI7750-09 HAMI7750-11 HAMI7750-13 HAMI7746-07 HAMI7750-12 HAMI90521 HAMI90533 HAMI7750-04 HAMI90517 HAMI7746-06 HAMI90523 HAMI90516 HAMI90520 HAMI90528 HAMI90525 HAMI7746-02 HAMI7746-01 HAMI7746-03 HAMI7746-04 HAMI7746-05 HAMI7746-08 HAMI7746-09 HAMI7746-12 HAMI7750-23 HAMI7750-05 HAMI7750-02 HAMI7750-22 HAMI7750-01 HAMI7750-08 HAMI7750-15 HAMI7750-17 HAMI7750-21 HAMI7752-01 HAMI7752-02 HAMI7752-03 HAMI7752-04 HAMI7752-07 HAMI7752-05 HAMI7752-08 HAMI7752-11 HAMI7752-12 HAMI7752-13 HAMI7752-14 HAMI7752-15 HAMI7752-16 HAMI7752-17 HAMI7752-18 HAMI7752-19 HAMI7750-03 HAMI7750-07 HAMI7750-14 HAMI7750-16 HAMI7750-24 HAMI7750-20 HAMI90514
Kel-F® hub needles
Aiguilles pour seringues
Kel-F® hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Custom lengths and point styles are available.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité