Syringes, BD PosiFlush™
Fournisseur: BD Medical
BD PosiFlush™
BDAM306572EA 388 EUR InStock
BDAM306572 BDAM306574 BDAM306573
Syringes, BD PosiFlush™
Seringues Seringues médicales
BD PosiFlush™ is a range of pre-filled saline syringes containing sodium chloride which are specifically designed for flushing in-situ vascular access devices in order to help maintain patency and reduce the risk of contamination.
  • Available in two options (BD PosiFlush™ SP and BD PosiFlush™ XS)
BD PosiFlush™ SP: Sterile Fluid Path only.
BD PosiFlush™ XS: Externally Sterile and can be used on a sterile field.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité