Acide 3-hydroxy-p-anisique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 3-hydroxy-4-méthoxybenzoïque
A13709.22EA 407 EUR InStock
A13709.22 A13709.14 A13709.06
Acide 3-hydroxy-p-anisique ≥97%
Acide 3-hydroxy-p-anisique
Purity: 97+%
CAS No.: 645-08-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 2208365
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002507
Numéro CAS: 645-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité