Distillation columns, Vigreux, with glass jacket, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
242407104 242407207 242408709 242408803
SCOT242407104EA 119 EUR InStock
SCOT242407104 SCOT242407207 SCOT242408709 SCOT242408803
Distillation columns, Vigreux, with glass jacket, DURAN®
Composants de distillation Colonnes de distillation
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two standard ground joints, complete with slide-on glassjacket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité