Acide 2,3-diméthoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 32.4 EUR InStock
A14592.09 A14592.18
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque ≥99%
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 1521-38-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 2210858
MDL No.: MFCD00002432
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1.387 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002432
Numéro CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité