Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
021652-100G 021652-50G
FLUO021652-100GEA 0 EUR InStock
FLUO021652-100G FLUO021652-50G
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002432
Numéro CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité