Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLEM85593190EA 0 EUR InStock
MOLEM85593190
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002432
Numéro CAS: 1521-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité