Acide 2,4-diméthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16252.14 A16252.22
A16252.14EA 43.7 EUR InStock
A16252.14 A16252.22
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 91-52-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2210860
MDL No.: MFCD00002434
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002434
Numéro CAS: 91-52-1
EINECS: 202-074-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité