Condenseurs à serpentin, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
242537105 242537208
SCOT242537105EA 142 EUR InStock
SCOT242537105 SCOT242537208
Condenseurs à serpentin, DURAN®
Condenseurs
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For cooling condensate from vapours, with cone and socket. Water supplied through plastic connectors.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité