Bowls, conical shape
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
4355 4331 4330
USBE4355EA 32 EUR InStock
USBE4355 USBE4331 USBE4330
Bowls, conical shape
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Made of stainless steel.
  • With folded edge; fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose bowl for a wide range of uses.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité