Béchers de mesure à poignée
Fournisseur: Usbeck
USBE4411EA 228 EUR InStock
USBE4411 USBE4410
Béchers de mesure à poignée
Béchers
Stainless steel, heavy pattern, with handle.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Internal graduation
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité