Fioles volumétriques, classe B, graduation rouge
Fournisseur: KARTELL
2490 2491 2492 2493 2494
KART2490EA 25.1 EUR InStock
KART2490 KART2491 KART2492 KART2493 KART2494
Fioles volumétriques, classe B, graduation rouge
Ballons Fioles jaugées
En PMP translucide, avec bouchon à vis.
  • Autoclavable to 170 °C
  • Chemically cleaner than glass and chemically non absorbant
  • No wetting
  • Suitable for foodstuff
These crystal clear volumetric flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20 °C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité