Evaporating dishes, flat form
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5012 5013
USBE5012EA 30.3 EUR InStock
USBE5012 USBE5013
Evaporating dishes, flat form
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Dishes made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité