Evaporating dishes, tall form
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5032 5033 5034 5031 5030
USBE5032EA 43.7 EUR InStock
USBE5032 USBE5033 USBE5034 USBE5031 USBE5030
Evaporating dishes, tall form
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Evaporating dishes, made of stainless steel.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité