Cathéters BD Venflon™ IV
Fournisseur: BD Medical
391452 391451 391455 391453 391457 391454 381844 391456 391455UK 391456UK 391457UK
BDAM391452EA 52.9 EUR InStock
BDAM391452 BDAM391451 BDAM391455 BDAM391453 BDAM391457 BDAM391454 BDAM381844 BDAM391456 BDAM391455UK BDAM391456UK BDAM391457UK
Cathéters BD Venflon™ IV
Cathéters
Intravenous catheters with injection port and valve for peripheral catheterisation allows easier insertion and minimises the risk of vein damage.
  • Administration sans aiguille de bolus durant la perfusion
  • Embout biseauté et conique du cathéter en PTFE permet une insertion plus facile et limite le risque d'endommager la veine
  • Position en ailettes réduisant le risque de contamination bactérienne en empêchant tout contact direct entre l'arrière de l'embout du cathéter et la peau
  • Outre les ailettes, l'application de pansements BD Veca-C™ et BD Veca-Fix™ permet de s'assurer que le cathéter reste immobile
Compatibles BD Luer-Lok™.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité