L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
qPCR master mixes, Fast Plus EvaGreen®
Fournisseur: Biotium
31014 31014-1 31014-2 31015 31015-1 31015-2 31014-T 31015-T 31020-1 31020-2 31020-T 31020
31014.EA 297 EUR InStock
31014. 31014-1 31014-2 31015. 31015-1 31015-2 31014-T 31015-T 31020-1 31020-2 31020-T 31020.
qPCR master mixes, Fast Plus EvaGreen®
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
A qPCR master mix containing Evagreen® qPCR dye and Cheetah™ Taq hotstart DNA polymerase, suitable for qPCR using a fast cycling protocol.
  • 2X qPCR master mix for fast cycling protocols
  • EvaGreen® dye-based
  • Contains Cheetah™ Taq hotstart DNA polymerase
Fast Plus EvaGreen® qPCR Master Mix contains Evagreen® qPCR dye and Cheetah™ Taq hotstart DNA polymerase. It is suitable for qPCR using a fast cycling protocol. However for most PCR applications we recommend the Forget-Me-Not™ series of master mixes, for superior activity.
Fast Plus Evagreen® qPCR Master Mix is a 2X master mix, and is supplied with a separate vial of ROX reference dye, for use with high ROX, low ROX, or no ROX instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité