Appareil de culture à rouleaux, Wheaton® R2P™ 2.0
Fournisseur: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 40540 EUR InStock
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Appareil de culture à rouleaux, Wheaton® R2P™ 2.0
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
L'appareil à rollers pour culture Wheaton R2P™ 2.0 est conçu pour permettre le développement et la croissance des cellules en culture, de la recherche à la production, sans avoir à changer d'équipement ni à revalider les protocoles. Le système R2P™ 2.0 utilise une mesure informatisée de la vitesse réelle des flacons et permet la mise en réseau de 255 appareils. Les applications comprennent: les virus pour les vaccins ou les études associées, protéines, enzymes, anticorps, les tests sur cellules vivantes.
  • Interface tactile robuste, facile à observer de loin
  • Icônes facilement reconnaissables pour une navigation intuitive
  • Moteur sans entretien à commande numérique, précis à 0,01 tr/min
  • Capacité d'interface et de surveillance à distance par le biais de systèmes SCADA
  • Différentes configurations de plateau et de capacité disponibles pour une grande flexibilité
Deux configurations sont disponibles. L'espacement de production avec un espace de 152 mm entre les plateaux optimise l'utilisation de l'espace de l'incubateur, tandis que l'espacement modulaire avec un espace de 181 mm entre les plateaux facilite le retrait et le remplacement des flacons, ce qui permet de réduire la désintégration cellulaire. Les systèmes avec cinq zones de placement par plateau permettent l'utilisation d'un incubateur vertical, tandis que les systèmes à huit places sont conçus pour les installations de production à grande échelle.
Information de livraison: d'autres configurations sont disponibles en kits de rééquipement pour la mise à jour des anciens systèmes. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité