Photographic trays, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
4207-1040
216-1316EA 157 EUR InStock
216-1316
Photographic trays, LaboPlast®
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Made of PVC.
  • Thick sides, shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • Temperature resistant from −30 °C up to +60 °C max.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité